Learn More
MedChemExpress C-Peptide, dog
Artikelnummer. 16492108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492108 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16492108 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1475
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress C-Peptide, dog is a component of proinsulin, released from pancreatic beta cells into blood together with insulin.
Spezifikation
CAS 39016-05-2
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 3174.47 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Synonym C-Peptide (dog)