missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress C-telopeptide

Artikelnummer. 16461938
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461938 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16461938 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0284

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress C-telopeptide, a cross-linked peptide of type I collagen, is released during bone resorption and has been correlated with bone mineral density (BMD).

Spezifikation

CAS 162929-64-8
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 868.89 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.