Learn More
C14 Dihydroceramid, TRC
Artikelnummer. 30353307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353307 50 mg 50 Milligramm
30355207 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC26283050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61389-70-6
Summenformel C32 H65 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 511.86
IUPAC-Name N-[(2S,3R)-1,3-Dihydroxyoctadekan-2-yl]tetradecanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C14 Dihydroceramide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Formelmasse 511.4964