missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C15orf48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 17753584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17753584 20 μL 20 Mikroliter
17743584 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17753584 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5122187

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene was first identified in a study of human esophageal squamous cell carcinoma tissues. Levels of both the message and protein are reduced in carcinoma samples. In adult human tissues, this gene is expressed in the esophagus, stomach, small intestine, colon and placenta. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C15orf48
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen C15orf48
Gen-Zugriffsnummer Q9C002
Gen-Alias C15orf48; chromosome 15 open reading frame 48; FOAP-11; NMES1; normal mucosa of esophagus specific 1; normal mucosa of esophagus-specific gene 1 protein; Protein FOAP-11
Gensymbole C15orf48
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Met1-Lys83 (Accession Q9C002), with N-terminal His and GST Tag.
Reinigungsverfahren Protein A, Antigen affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84419
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.