missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C17orf96 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15771092 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15771092 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15771092

Marke: Invitrogen™ PA563319

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NCFPCPPALV VGEDGDLKPA SSLRLQGDSK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 83%.

Elongin BC and Polycomb repressive complex 2-associated protein (EPOP) also know as C17ORF96 is a scaffold protein that serves as a bridging partner between the PRC2/EED-EZH2 complex and the elongin BC complex. It is required to fine tune the transcriptional status of polycomb group (PcG) target genes in embryonic stem cells (ESCs). C17ORF96 also plays a key role in genomic regions that display both active and repressive chromatin properties in pluripotent stem cells by sustaining low level expression of PcG target genes. It acts by recruiting the elongin BC complex, thereby restricting excessive activity of the PRC2/EED-EZH2 complex. C17ORF96 also has interacts with USP7 and promotes deubiquitination of H2B at promoter sites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C17orf96
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen EPOP
Gen-Zugriffsnummer A6NHQ4
Gen-Alias AA409164; AI413509; AW539173; C17orf96; C9H17orf96; chromosome 17 open reading frame 96; CUNH17orf96; E13; E130012A19Rik; elongin BC and polycomb repressive complex 2 associated protein; elongin BC and Polycomb repressive complex 2-associated protein; Embryonic stem cell-specific PRC2 subunit p48; EPOP; ES cell-specific PRC2 subunit p48; esPRC2p48; hypothetical protein LOC691153; LOC691153; proline rich 28; Proline-rich protein 28; PRR28; RIKEN cDNA E130012A19 gene; uncharacterized protein C17orf96; uncharacterized protein C17orf96 homolog; Uncharacterized protein ENSP00000317905
Gensymbole EPOP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human C17orf96. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101685).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100170841
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.