Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl, endcapped C18 ec (VE=100gr)
Artikelnummer. 10167261 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10167261 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10167261 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730611
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Macherey-Nagel C18 Ec Adsorbens, Endcapped:Ja, Menge:100 g
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Produktlinie CHROMABOND
Sorbens Endkappe C18
Typ SPE-Adsorptionsmittel
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Menge 100 g