Learn More
Abnova™ C19orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Beschreibung
- Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody (H00055908-B01) by Western Blots.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | Gene ID: 55908 |
| Gen-Zugriffsnummer | AAI46553.1 |
| Plasmid | pCMV-C19orf80 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody by Western Blots |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Wirtsspezies | Human |
| Produkttyp | chromosome 19 open reading frame 80 |
| Mehr anzeigen |