missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1D Rabbit anti-Human, Clone: 4, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18285157 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18285157 100 μg 100 Mikroliter
18235557 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18285157

Marke: Novus Biologicals NBP290103100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

C1D Monoclonal specifically detects C1D in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C1D
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias C1D DNA-binding protein, C1D nuclear receptor corepressor, C1D nuclear receptor co-repressor, hC1D, MGC12261, MGC14659, nuclear DNA-binding protein, nuclear nucleic acid-binding protein C1D, small unique nuclear receptor corepressor, small unique nuclear receptor co-repressor, SUN-CoR, SUNCORLRP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human C1D protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10438
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.