missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1orf103 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | C1orf103 |
|---|---|
| Konzentration | 0.26 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16884645
|
Proteintech
26115-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16874645
|
Proteintech
26115-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The specific function of this protein remains unknown.Spezifikation
| C1orf103 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q5T3J3, Q8CDD9 | |
| 321000, 55791 | |
| C1orf103 Fusion Protein Ag23494 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LRIF1 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C1orf103, LRIF1, Receptor interacting factor 1, RIF1, RP11 96K19.1 | |
| Lrif1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts