missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf112 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18469500 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18469500 25 μL 25 Mikroliter
18279816 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18469500

Marke: Novus Biologicals NBP18383525ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

C1orf112 Polyclonal specifically detects C1orf112 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C1orf112
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias chromosome 1 open reading frame 112, FLJ10706, FLJ13470, hypothetical protein LOC55732, MGC130018, MGC130019, RP1-97P20.1
Gensymbole C1ORF112
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FANSLLHYAKEFLPFLSDSCCTLHQLYLQIHSKFPPSLYATRISKAHQEEIAGAFLVTLDPLISQLLTFQPFMQVVLDSKLDLPCELQFPQCLLLVVVMDKLPSQPKEVQTL
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55732
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.