Learn More
Abnova™ C1orf164 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Artikelnummer. 16191243
Ansicht ändern
Click to view available options
100 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16191243 100 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16191243 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00055182T02.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung C1orf164 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC098300.1
Molekulargewicht Theoretical M.W. 62.8kDa
Plasmid pCMV-C1orf164 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C1orf164 antibody (Mfr. No. H00055182-B01P) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.