Learn More
C1orf226 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen C1orf226
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16884585
Unterlagen ansehen
Proteintech
26061-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16874585
Unterlagen ansehen
Proteintech
26061-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
C1orf226
Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
A1L170
400793
C1orf226 Fusion Protein Ag21811
Primary
-20°C
C1orf226
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C1orf226
C1orf226
IgG
Antigen Affinity Chromatography