missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ C1q Antibody [Biotin], Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-11022B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C1q Polyclonal antibody specifically detects C1q in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| C1q | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Biotin | |
| A chain, complement component 1, q subcomponent, A chain, complement component 1, q subcomponent, alpha polypeptide | |
| Human Complement C1q | |
| 1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 712 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur