Learn More
Invitrogen™ C1S Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE61-95)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA556398
Artikelnummer. 30276676
  • 500.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
C1S Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
This gene encodes a serine protease, which is a major constituent of the human complement subcomponent C1. C1s associates with two other complement components C1r and C1q in order to yield the first component of the serum complement system. Defects in this gene are the cause of selective C1s deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C1S
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P09871
C1S
Synthetic peptide within Human C1s aa 1-100.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
JE61-95
Unconjugated
C1S
AA959438; AI255193; AI327365; basic proline-rich peptide IB-1; C1 esterase; C1s; C1s1; C1sa; complement C1s; complement C1s subcomponent; Complement C1s subcomponent heavy chain; Complement C1s subcomponent light chain; Complement C1s-A subcomponent; Complement C1s-A subcomponent heavy chain; Complement C1s-A subcomponent light chain; Complement component 1 subcomponent s; complement component 1 subcomponent s-A; complement component 1, s subcomponent; complement component 1, s subcomponent 1; complement component C1SA; r-gsp; serine protease
Rabbit
Protein A
RUO
716
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.