Spezifikation
| Antigen | C21orf58 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.51 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | C21orf58 |
| Gen-Zugriffsnummer | P58505 |
| Gen-Alias | C21orf58 |
| Gensymbole | C21orf58 |
| Mehr anzeigen |