Learn More
C22 Ceramid, TRC
Artikelnummer. 30361918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361918 5 mg 5 Milligramm
30356380 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2631405MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869501-30-4
Summenformel C40 H79 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 622.06
IUPAC-Name N-[(E,2S,3R)-1,3-Dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]docosanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C22 Ceramide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Formelmasse 621.606