missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ C2orf33 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA599963
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total MFF.
Plays a role in mitochondrial and peroxisomal fission. Promotes the recruitment and association of the fission mediator dynamin-related protein 1 (DNM1L) to the mitochondrial surface. May be involved in regulation of synaptic vesicle membrane dynamics by recruitment of DNM1L to clathrin-containing vesicles. [Uniprot].
Spezifikation
| C2orf33 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MFF | |
| 5230400G24Rik; AD030; AD033; AI314724; C2H2orf33; C2orf33; GL004; hypothetical protein LOC393508; hypothetical protein LOC506291; MFF; mffa; Mitochondrial fission factor; mitochondrial fission factor a; mitochondrial fission factor homolog B; RGD1310230; zgc:66022 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 301563, 56947, 75734 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q4KM98, Q6PCP5, Q9GZY8 | |
| MFF | |
| A synthesized peptide derived from human MFF(Accession Q9GZY8), corresponding to amino acid residues F129-S179. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur