Learn More
C2orf42 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen C2orf42
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18665972
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97391-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18613824
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-97391-50ul
50 μg
216.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
C2orf42 Polyclonal antibody specifically detects C2orf42 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
C2orf42
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
chromosome 2 open reading frame 42
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C2orf42 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
54980
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified