Learn More
Consort C3010/C3030 Mehrparameter-Zweikanalanalysatoren
Click to view available options
Produkttyp:
Gesamtmessgeräte-Kit
Multiparameter-Analysator
pH-Messgeräte-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mehrkanalmessungen für bis zu 2 Messungen gleichzeitig (2 X/Sek)
- Multiparameter für pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS, gelöster Sauerstoff, Temperatur, Ionen (nur 3030) und Luftdruck
- Keine Interferenzen zwischen pH/ORP/Ionen- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
- Benutzerdefinierte Kalibrierungstabellen für Puffer-/Standardtemperaturbeziehungen (über Gerätemenü oder vom PC)
- Großes Display zeigt 2 Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
- Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
- Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
- Vergoldete BNC-Steckverbinder nehmen jeweils unterschiedliche Elektroden auf; die Vergoldung verhindert Korrosion
- Halten-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeige
- Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte von mV, pH und DO
- Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
- Integriertes Hilfesystem unterstützt Benutzer bei der Durchführung aller Schritte zur Kalibrierung und Verwendung
- Kapazitive Kompensation eliminiert kapazitive Elektroden-/Kabelkomponenten bei niedrigen Leitfähigkeiten
- Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
- Der GPL-Bericht kann auf dem Display angezeigt oder an den digitalen Port gesendet werden
- Vorprogrammierte Standardwerte:
pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (bei 25 °C)
Leitfähigkeit: 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (bei 25 °C) - Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Ausgänge | USB/RS232 |
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 0.5 % Endwert des Bereichs |
| Genauigkeit (DO) | 1 % ±1 Stelle |
| Genauigkeit (ISE) | 0.5 % ±1 Stelle |
| Genauigkeit (mV) | 0.1 % ±1 Stelle |
| Genauigkeit (pH) | 0,1 % ± 1 Ziffer |
| Hintergrundbeleuchtungsoption | Weiße Hintergrundbeleuchtung |
| Kalibrierung | GLP |
| Kalibrierpunkte | 1 (mV, DO, Temperatur, Luftdruck) |
| Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) | 1 bis 3 |
| Mehr anzeigen |