Learn More
Consort C3010/C3030 Mehrparameter-Zweikanalanalysatoren
Description
- Mehrkanalmessungen für bis zu 2 Messungen gleichzeitig (2 X/Sek)
- Multiparameter für pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS, gelöster Sauerstoff, Temperatur, Ionen (nur 3030) und Luftdruck
- Keine Interferenzen zwischen pH/ORP/Ionen- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
- Benutzerdefinierte Kalibrierungstabellen für Puffer-/Standardtemperaturbeziehungen (über Gerätemenü oder vom PC)
- Großes Display zeigt 2 Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
- Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
- Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
- Vergoldete BNC-Steckverbinder nehmen jeweils unterschiedliche Elektroden auf; die Vergoldung verhindert Korrosion
- Halten-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeige
- Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte von mV, pH und DO
- Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
- Integriertes Hilfesystem unterstützt Benutzer bei der Durchführung aller Schritte zur Kalibrierung und Verwendung
- Kapazitive Kompensation eliminiert kapazitive Elektroden-/Kabelkomponenten bei niedrigen Leitfähigkeiten
- Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
- Der GPL-Bericht kann auf dem Display angezeigt oder an den digitalen Port gesendet werden
- Vorprogrammierte Standardwerte:
pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (bei 25 °C)
Leitfähigkeit: 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (bei 25 °C) - Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spécification
Spécification
| Ausgänge | USB/RS232 |
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 0.5 % Endwert des Bereichs |
| Genauigkeit (DO) | 1 % ±1 Stelle |
| Genauigkeit (mV) | 0.1 % ±1 Stelle |
| Genauigkeit (pH) | 0,1 % ± 1 Ziffer |
| Hintergrundbeleuchtungsoption | Weiße Hintergrundbeleuchtung |
| Kalibrierung | GLP |
| Kalibrierpunkte | 1 (mV, DO, Temperatur, Luftdruck) |
| Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) | 1 bis 3 |
| Kalibrierpunkte (pH) | 1 bis 5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?