Learn More
Consort C3010/C3030 Mehrparameter-Zweikanalanalysatoren
Artikelnummer. p-7147292
Click to view available options
Produkttyp:
Gesamtmessgeräte-Kit
Multiparameter-Analysator
pH-Messgeräte-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11935438
Marke: Consort C3010P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zwei unabhängige Kanäle für alle Messungen. Consort C3010/C3030 Multiparameter-Zweikanalanalysatoren sind Tischmessgeräte mit kompletten Parametern und einzigartiger Messhardware für jeden Kanal, separaten Temperatureingängen, Datenprotokollierung und einer USB/RS232-Schnittstelle für den Anschluss an/die Steuerung über einen PC.
  • Mehrkanalmessungen für bis zu 2 Messungen gleichzeitig (2 X/Sek)
  • Multiparameter für pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS, gelöster Sauerstoff, Temperatur, Ionen (nur 3030) und Luftdruck
  • Keine Interferenzen zwischen pH/ORP/Ionen- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
  • Benutzerdefinierte Kalibrierungstabellen für Puffer-/Standardtemperaturbeziehungen (über Gerätemenü oder vom PC)
  • Großes Display zeigt 2 Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
  • Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
  • Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
  • Vergoldete BNC-Steckverbinder nehmen jeweils unterschiedliche Elektroden auf; die Vergoldung verhindert Korrosion
  • Halten-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeige
  • Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte von mV, pH und DO
  • Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
  • Integriertes Hilfesystem unterstützt Benutzer bei der Durchführung aller Schritte zur Kalibrierung und Verwendung
  • Kapazitive Kompensation eliminiert kapazitive Elektroden-/Kabelkomponenten bei niedrigen Leitfähigkeiten
  • Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
  • Der GPL-Bericht kann auf dem Display angezeigt oder an den digitalen Port gesendet werden
  • Vorprogrammierte Standardwerte:
    pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (bei 25 °C)
    Leitfähigkeit: 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (bei 25 °C)
  • Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spezifikation
Ausgänge USB/RS232
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.5 % Endwert des Bereichs
Genauigkeit (DO) 1 % ±1 Stelle
Genauigkeit (mV) 0.1 % ±1 Stelle
Genauigkeit (pH) 0,1 % ± 1 Ziffer
Hintergrundbeleuchtungsoption Weiße Hintergrundbeleuchtung
Kalibrierung GLP
Kalibrierpunkte 1 (mV, DO, Temperatur, Luftdruck)
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1 bis 3
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zellkonstante 0.07 bis 13 cm-1
Angaben zur Datenverwaltung Messung + °C/Datum/Uhrzeit
Datenpunkte 12,000
Kanäle 2 Messung, 2 Temperatur
Displaytyp LCD, 240 x 64 Pixel
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 2000 mS/cm
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) −2.000 bis +16.000 pH
Bereich (elektrischer Widerstand) 0 bis 200 MΩ.cm
Bereich (Salinität) 0,0 bis 70,0
Bereich (TDS) 0,0 bis 100,0 g/l
Auflösung (pH) 0.001 pH
Temperaturbereich (metrisch) -5,0 °C° bis +105,0 °C°
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Salinität, TDS, DO, Luftdruck, Temperatur
Enthält pH-Kit: C3010-Messgerät, pH/ATC-Elektrode SP20T, Puffer (pH 4 und 7), Elektrolyt (3 m KCl)
Eingänge 2 BNC (Messung), 2 x 2 Banane (für Pt1000 für Temperatur)
Sprachen Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch
Modell C3010
Druckbereich 600–1300 hPa
Produkttyp pH-Messgeräte-Kit
Bereich (DO) 0.00 bis 60.00 mg/l
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.001 μS/cm
Auflösung (DO) 0.01 mg/l
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 1 Ω.cm
Auflösung (TDS) 0.01 mg/l
Salinitätsfaktor Ref.-Temp.: 15° C
Temperaturgenauigkeit 0.1° C
Temperaturkompensation −5.0 bis +105.0 °C (pH, Leitfähigkeit), 0 bis 50 °C (DO)
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Referenztemperatur (metrisch) 20°/25 °C (Leitfähigkeit)
Temperaturauflösung 0.1° C
Gewährleistung 36 Monate
Abmessungen (L x B x H) 26 x 18 x 9 cm (L x T x H)
Gewicht (metrisch) 1 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz