Learn More
Tocris Bioscience™ C34
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5546142
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18795788 10 mg 10 Milligramm
18735309 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18795788
Marke: Tocris Bioscience™ 5373/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TLR4 inhibitor
C34 is a TLR4 inhibitor; attenuates TLR4 signaling in enterocytes and macrophages in vitro, and reduces systemic inflammation in mouse models of endotoxemia and necrotizing enterocolitis (NEC). Also suppresses LPS signaling in human ileum displaying NEC ex-vivo. Displays no significant effects on signaling via TLR2 or TLR9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp C34
Molekulargewicht 389.4
Hemmstoffe C34
Nur für Forschungszwecke