Learn More
Invitrogen™ C3a Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6H9D5)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen C3a Receptor
Klon 6H9D5
Konzentration 2.69 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284402
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558207
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283816
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558208
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MASFSAETNS TDLLSQPWNE PPVILSMVIL SLTFLLGLPG NGLVLWVAGL KMQRTVNTIW FLHLTLADLL CCLSLPFSLA HLALQGQWPY GRFLCKLIPS.
C3AR1 is a receptor for the chemotactic and inflammatory peptide anaphylatoxin C3a. The receptor stimulates chemotaxis, granule enzyme release and superoxide anion production. (Uniprot)
Spezifikation
Spezifikation
C3a Receptor
2.69 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
O09047
12267
Synthetic peptide.
Antibody
6H9D5
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Mouse
C3ar1
anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09
C3ar1
Primary
Protein A