Learn More
C4-Chlor-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin, TRC
Artikelnummer. 30365442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365442 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3836405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
CAS 100644-65-3
Summenformel C5H4ClN5
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES C1=NNC2=C1C(=NC(=N2)N)Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
Formelmasse 169.02