Learn More
uvex C500 Schnittschutzhandschuhe
Artikelnummer. 15387052 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15387052 10 1 Stück
17200431 6 10 Paare
15317062 8 1 Stück
15327062 9 1 Stück
15397052 11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15387052 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6049710
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Uvex C500 Handschuhe kombinieren Komfort, Flexibilität und Tastgefühl mit dem höchsten Schnittschutz (Stufe 5/C).Die griffige, weiche Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit.
  • Bambus TwinFlex™ Die Technologie gewährleistet ein sehr hohes Maß an Schnittschutz.
  • Die griffige, weiche Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Sehr flexibel mit gutem Tastgefühl
  • Uvex Climazone Entfernt effektiv überschüssige Wärme und Feuchtigkeit
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Die 3D-Ergo-Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Grün
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Bambusviskose, HPPE, Polyamid
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 1X4XC.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Bauwesen, Glashandhabung, Logistik, Wartung und Blechbearbeitung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C500.