Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Artikelnummer. 18863190 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Zellen:
2 x 106 Zellen
4 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Zellen Packungsgröße
18863190 4 x 106 Zellen 1 Stück
15805754 2 x 106 Zellen 2 Stück
15848522 4 x 106 Zellen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18863190 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A34961
Grundausstattung für die Zellkultur
Verwenden Sie den Aktionscode 27976
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestrahlte Gibco C57BL/6-Mausembryonen-Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die die Kultivierung gesunder undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC) unterstützen, insbesondere Maus-ESCs/iPSCs.
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nummern GSC-6002G und GSC-6202G. Diese MEF-Zellen werden von ingezüchteten C57BL/6-Mäusen isoliert, durch Bestrahlung mitotisch arretiert und getestet, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen und das Risiko einer Kontamination zu minimieren.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Bieten Sie optimale Unterstützung für Maus-ESCs und -iPSCs
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Mit bestrahlten C57BL MEFs sparen Sie Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge bestrahlter C57BL/6 MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ESCs zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Leistung zu gewährleisten. Kultivieren Sie Ihre ESCs und iPSCs mit der Gewissheit, dass Sie sich auf diese hochwertigen Feeder-Zellen verlassen können.
Bieten Sie optimale Unterstützung für Maus-ESCs und -iPSCs
Wenngleich C57BL/6-MEFs auch humane ESCs und iPSCs unterstützen können, eignen sich diese Feeder-Zellen besonders gut für die Kultivierung von Maus-ESCs und -iPSCs und erzielen bessere Ergebnisse im Vergleich zu CF1 und ICR-Stamm MEFs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Age embryonisch
Zelltyp Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo
Form Kryokonserviert
Spezies Maus
Spenderquelle Gepoolte Proben
Anzahl Zellen 4 x 106 Zellen
Menge 4 x 106 cells
Versandbedingung Auf Trockeneis geliefert.