missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C5b-9 Antibody (aE11), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-05120B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C5b-9 Monoclonal antibody specifically detects C5b-9 in Human, Porcine, Bacteria, Equine, Baboon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| C5b-9 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| MAC, Membrane attack complex, sC5-b9, sC5b-9, TCC, Terminal complement complex | |
| Purified C5b-9 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| aE11 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human, Pig, Bacteria, Equine, Baboon | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur