Learn More
Invitrogen™ C5orf42 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15765701 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15765701 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15765701
Marke: Invitrogen™ PA557810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: IAENIEQDFP KPEMLDLHCD KIGPVDHIEF SSGPEFKKTL ASKTISISEE VRFLTHMDEE DQSDKKETSE PEFSITE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 57%, Rat - 29%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen C5orf42
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen C5orf42
Gen-Zugriffsnummer Q9H799
Gen-Alias C5orf42; chromosome 5 open reading frame 42; Ciliogenesis and planar polarity effector 1; CPLANE1; Hug; JBTS17; OFD6; Protein JBTS17; Transmembrane protein ENSP00000382582; uncharacterized protein C5orf42
Gensymbole C5orf42
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human C5orf42. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95011).
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65250
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG