Learn More
C5orf60 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18603439 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18603439 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18603439 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306034PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
C5orf60 Polyclonal specifically detects C5orf60 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen C5orf60
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Chromosome 5 Open Reading Frame 60, Putative Uncharacterized Protein C5orf60, Putative Uncharacterized Protein FLJ35723
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C5orf60 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 285679
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus