Learn More
C6 Ceramid, TRC
Artikelnummer. 30363108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363108 25 mg 25 Milligramm
30355143 50 mg -
30363007 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC26260025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124753-97-5
Summenformel C24 H47 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 397.63
Synonym N-Hexanoyl-D-erythro-Sphingosine
IUPAC-Name N-[(E,2R,3S)-1,3-Dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C6 Ceramide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m1/s1
Formelmasse 397.3556