Learn More
BD Biosciences™ C6 Plus 1-Jahres-Wartungsset
Artikelnummer. 15869881 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15869881 Je 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15869881 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 661331
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wartungszubehörset für das Durchflusszytometer C6 Plus
  • Geeignet zur Verwendung mit einem C6 Plus Durchflusszytometer
  • Enthält Folgendes:
    • Schlauch für Peristaltikpumpe (12)
    • Mantelflaschenfilter (6)
    • Inline-Mantelfilter (6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Peristaltikpumpenschläuche (12), Mantelflaschenfilter (6), Inline-Mantelfilter (6)
Menge Je
Zur Verwendung mit (Geräte) C6 Plus Durchflusszytometer
Produkttyp Wartungskit