Learn More
C6orf150 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7211526 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16884885 20 μL 20 Mikroliter
16874885 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16884885
Marke: Proteintech 264161AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The exact function of C6orf150 remains unknown.
Spezifikation
Antigen C6orf150
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CGAS
Gen-Zugriffsnummer Q8N884
Gen-Alias C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1
Gensymbole CGAS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen C6orf150 Fusion Protein Ag23455
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115004
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG