missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17189265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17189265 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17189265 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA530115

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire. This antibody has specificity for Human Complement component 7.

C7 is a component of the complement system. It participates in the formation of Membrane Attack Complex (MAC). People with C7 deficiency are prone to bacterial infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C7
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 113
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen C7
Gen-Zugriffsnummer P10643
Gen-Alias A530026G17; C7; complement component 7; complement component C7; Gm1238
Gensymbole C7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Complement component 7 Protein (Met1-Gln843).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 730
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.