missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C8A Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 17958942
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
200 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17958942 20 μL 20 Mikroliter
17968852 200 μL 200 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17958942

Marke: Invitrogen™ PA5145448

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

C8A is a component of the complement system and contains three polypeptide subunits: alpha, beta and gamma. C8A, in particular, contains the alpha subunit of C8 and is a constituent of the membrane attack complex (MAC) that plays a key role in the innate and adaptive immune response by forming pores in the plasma membrane of target cells. C8A inserts into the target membrane, but does not form pores by itself. Disease associated with C8A include Type 1 C8 deficiency and immunodeficiency due to C8A deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C8A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
Gen C8A
Gen-Alias C8a; complement component 8 alpha subunit; complement component 8 subunit alpha; complement component 8, alpha polypeptide; complement component C8 alpha chain
Gensymbole C8A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Rat C8a protein, Gln21-His300 (Accession #D3ZWD6).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 298288
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.