missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C9orf72 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-82070H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C9orf72 Polyclonal antibody specifically detects C9orf72 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| C9orf72 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| HRP | |
| ALSFTD, chromosome 9 open reading frame 72, FTDALS | |
| C9orf72 antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human C9orf72. The immunogen is located within amino acids 400 - 450 of C9orf72. Amino Acid Squence: KYIEDDTQKGKKPFKSLRN | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 203228 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur