Learn More
CA-5f, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494678 10 mg -
16490967 50 mg 50 Milligramm
16455516 100 mg -
16443196 25 mg -
16437397 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112698
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CA-5f is a potent late-stage macroautophagy/autophagy inhibitor via inhibiting autophagosome-lysosome fusion. CA-5f increases LC3B-II (a marker to monitor autophagy) and SQSTM1 protein, and also increases ROS production. Anti-tumor activity.
CA-5f is a potent late-stage macroautophagy/autophagy inhibitor via inhibiting autophagosome-lysosome fusion. CA-5f increases LC3B-II (a marker to monitor autophagy) and SQSTM1 protein, and also increases ROS production. Anti-tumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CA-5f
CAS 1370032-19-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H24N2O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 77.5 mg/mL (199.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C(CN(C)C/1)=C/C2=CNC3=C2C=CC=C3)C1=C\C4=CC=C(OC)C(OC)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 388.46
Formelmasse 388.46
Reinheit (%) 99.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death