Learn More
CA11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15435-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16874604
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Does not have a catalytic activity.
Spezifikation
Spezifikation
CA11
Polyclonal
Unconjugated
CA11
CA RP II, CA RP XI, CA XI, CA11, carbonic anhydrase XI, CARP 2, CARP XI, CARP2, CARPX1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12348, 308588, 770
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O70354, O75493
CA11, Car11
CA11 Fusion Protein Ag7712
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat