missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CA125/MUC16 Antibody (986811), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602524 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602524 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB56091C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CA125/MUC16 Monoclonal antibody specifically detects CA125/MUC16 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CA125/MUC16
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 986811
Konjugat PerCP
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CA-125, CA125 ovarian cancer antigen, CA125MUC-16, FLJ14303, mucin 16, cell surface associated, mucin-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, Ovarian carcinoma antigen CA125
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CA125/MUC-16, Met13360-Gln14347 (Met13472Thr & Gln13957Lys), Accession # NP_078966.2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 94025
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.