missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CA125/MUC16 Antibody (CL2783) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30294528 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30294528 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30294528

Marke: Novus Biologicals NBP259024AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CA125/MUC16 Monoclonal antibody specifically detects CA125/MUC16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CA125/MUC16
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2783
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CA-125, CA125 ovarian cancer antigen, CA125MUC-16, FLJ14303, mucin 16, cell surface associated, mucin-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, Ovarian carcinoma antigen CA125
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8WXI7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 94025
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.