Learn More
CA13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CA13
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16836414
Unterlagen ansehen
Proteintech
16696-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16826414
Unterlagen ansehen
Proteintech
16696-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Spezifikation
Spezifikation
CA13
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8N1Q1, Q9D6N1
377677, 499566, 71934
CA13 Fusion Protein Ag10086
Primary
-20°C
CA13
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CA XIII, CA13, Carbonate dehydratase XIII, Carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIII, CAXIII
CA13, Car13
IgG
Antigen Affinity Chromatography