missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CA19-9/Sialyl Lewis A Antibody (SPM588) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11589
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CA19-9/Sialyl Lewis A Monoclonal antibody specifically detects CA19-9/Sialyl Lewis A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Spezifikation
| CA19-9/Sialyl Lewis A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/ml | |
| Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml | |
| Mouse | |
| Bioreactor concentrate | |
| RUO | |
| Human | |
| IgM κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| SPM588 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Precipitin lines obtained after immuno-diffusion using MAb 116-NS-19-9 and mucins isolated from an ovarian cyst of a Lewis A+B- patient (0Le). | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur