Learn More
CA3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3C10A2, Proteintech
Artikelnummer. 16818645 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16818645 150 μL 150 Mikroliter
16828645 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16818645
Marke: Proteintech 666081IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Carbonic anhydrase III (CAIII) is a member of carbonic anhydrase isozymes. These carbonic anhydrases are a class of metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide and are differentially expressed in a number of cell types. The expression of the CA3 gene is strictly tissue specific and present at high levels in skeletal muscle and much lower levels in cardiac and smooth muscle. A proportion of carriers of Duchenne muscle dystrophy have a higher CA3 level than normal.
Spezifikation
Antigen CA3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C10A2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CA3
Gen-Zugriffsnummer P07451, P14141, P16015, Q5S1S4
Gen-Alias CA III, CA3, CAIII, Car3, Carbonate dehydratase III, Carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III
Gensymbole Ca3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CA3 Fusion Protein Ag7513
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12350, 494016, 54232, 761
Zielspezies Human, Mouse, Porcine, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b