Learn More
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17585555 100 mg 100 Milligramm
17595555 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17585555 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468891000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 183133-96-2
Summenformel C45H57NO14
Molekulargewicht (g/mol) 835.94
MDL-Nummer MFCD18827611
InChI-Schlüssel BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 4-(Acetyloxy)-15-[(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy]-1-hydroxy-9,12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-ylbenzoat
SMILES COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cabazitaxel
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis gelb bis beige
Schmelzpunkt 170°C to 180°C
Menge 100 mg