Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür
Artikelnummer. 15935346 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Konfiguration:
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Ausführung der Tür:
Festes Fenster, Mit Scharnier links
Festes Fenster, Scharniere rechts
Außenhöhe (metrisch):
1105 mm
1950 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Konfiguration Ausführung der Tür Außenhöhe (metrisch) unitSize
15935346 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) Festes Fenster, Mit Scharnier links 1105 mm 1 Stück
15965336 2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Mit Scharnier links 1105 mm 1 Stück
15925396 2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Scharniere rechts 1105 mm 1 Stück
15985336 2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Mit Scharnier links 1105 mm 1 Stück
15945396 2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Scharniere rechts 1105 mm 1 Stück
15995396 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) Festes Fenster, Scharniere rechts 1105 mm 1 Stück
15905576 3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Mit Scharnier links 1950 mm 1 Stück
15915636 3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Scharniere rechts 1950 mm 1 Stück
15925576 3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Mit Scharnier links 1950 mm 1 Stück
15935636 3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) Festes Fenster, Scharniere rechts 1950 mm 1 Stück
15975636 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) Festes Fenster, Scharniere rechts 1950 mm 1 Stück
15975576 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) Festes Fenster, Mit Scharnier links 1950 mm 1 Stück
15995636 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) Festes Fenster, Scharniere rechts 1950 mm 1 Stück
13 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15935346
Marke: asecos™ 3055904030572
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 990 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Ausführung der Tür Festes Fenster, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1105 mm
Innenhöhe (metrisch) 990 mm
Modell CS.110.054.WDFW
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 73,50 kg
Außenbreite (metrisch) 545 mm
Innenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 43.50 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 990 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21.46 in.