Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür
Artikelnummer. 15995636 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Konfiguration:
2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden
3 Auszugsfächer
3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden
4 Auszugsfächer
6 Auszugsfächer
Ausführung der Tür:
Festes Fenster, Mit Scharnier links
Festes Fenster, Scharniere rechts
Abmessungen (T x B x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Ausführung der Tür Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
15995636 6 Auszugsfächer Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
15965336 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Mit Scharnier links 520 x 545 x 1105 mm 1 Stück
15925396 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1105 mm 1 Stück
15985336 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Mit Scharnier links 520 x 545 x 1105 mm 1 Stück
15945396 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1105 mm 1 Stück
15935346 3 Auszugsfächer Festes Fenster, Mit Scharnier links 520 x 545 x 1105 mm 1 Stück
15995396 3 Auszugsfächer Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1105 mm 1 Stück
15905576 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Mit Scharnier links 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
15915636 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
15925576 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Mit Scharnier links 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
15935636 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
15975636 4 Auszugsfächer Festes Fenster, Scharniere rechts 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
15975576 6 Auszugsfächer Festes Fenster, Mit Scharnier links 520 x 545 x 1950 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15995636 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3056404030581
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter, strukturierter Oberfläche
  • Keine unbefugte Nutzung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
  • Einfache Ausrichtung: Justierbare Hilfsmittel gleichen Unebenheiten im Boden aus
  • Belüftung: Natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Gehäuseboden, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Abluftanlage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 6 Auszugsfächer
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Ausführung der Tür Festes Fenster, Scharniere rechts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1950 mm
Innenhöhe (metrisch) 1835 mm
Modell CS.195.054.WDFWR
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 6
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 127,50 kg
Außenbreite (metrisch) 545 mm
Innenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Außentiefe (angloamerikanisch) 20,47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76,77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21,46 in.