Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen
Artikelnummer. 15994856 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Konfiguration:
2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden
3 Auszugsfächer
3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden
4 Auszugsfächer
6 Auszugsfächer
Abmessungen (T x B x H):
520 x 810 x 1105 mm
520 x 810 x 1950 mm
520 x 1055 x 1105 mm
520 x 1055 x 1950 mm
Material:
Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen
Verzinktes Stahlblech
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Abmessungen (T x B x H) Material Packungsgröße
15994856 4 Auszugsfächer 520 x 1055 x 1950 mm Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen 1 Stück
15985046 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 810 x 1105 mm Verzinktes Stahlblech 1 Stück
15905056 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 810 x 1105 mm Pulverbeschichteter Stahl 1 Stück
15955056 3 Auszugsfächer 520 x 810 x 1105 mm Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen 1 Stück
15974646 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 1055 x 1105 mm Verzinktes Stahlblech 1 Stück
15994646 2 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 1055 x 1105 mm Pulverbeschichteter Stahl 1 Stück
15964656 3 Auszugsfächer 520 x 1055 x 1105 mm Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen 1 Stück
15914856 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 1055 x 1950 mm Verzinktes Stahlblech 1 Stück
15934856 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 1055 x 1950 mm Pulverbeschichteter Stahl 1 Stück
15925166 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 810 x 1950 mm Verzinktes Stahlblech 1 Stück
15945166 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 520 x 810 x 1950 mm Pulverbeschichteter Stahl 1 Stück
15985166 4 Auszugsfächer 520 x 810 x 1950 mm Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen 1 Stück
15905176 6 Auszugsfächer 520 x 810 x 1950 mm Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15994856 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3049604030516
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter, strukturierter Oberfläche
  • Keine unbefugte Nutzung: Türen abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
  • Einfache Ausrichtung: Justierbare Hilfsmittel gleichen Unebenheiten im Boden aus
  • Belüftung: Natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Gehäuseboden, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Abluftanlage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 4 Auszugsfächer
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 996 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Ausführung der Tür Festes Fenster
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1950 mm
Innenhöhe (metrisch) 1835 mm
Modell CS.195.105.WDFW
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 4
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 147,00 kg
Außenbreite (metrisch) 1055 mm
Innenbreite (metrisch) 996 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Außentiefe (angloamerikanisch) 20,47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76,77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Pulverbeschichteter Stahl, Polypropylen
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 41,54 in.