Learn More
Fisherbrand™ X2 Cable semi dry blotter Blot Maxi
Beschreibung
Halbtrockenes Blotting sorgt durch sehr geringen Puffervolumina für wirtschaftliche Transfers, typischerweise nur wenige ml pro Transfer. SD-10 und SD-20 Halbtrockene Blotter verfügen über einen Schraubdeckel, der das Blot-Sandwich sichert und eine vollständige Druckkontrolle ermöglicht, um einen gleichmäßigen Transfer zu gewährleisten. Die Elektroden, eine platinbeschichteter Anode und eine Edelstahlkathode, korrodieren fast nicht und sind über viele Jahre hinweg problemlos einsetzbar.
- Satz mit zwei Kabeln: rot (positiv) und schwarz (negativ)
- Das rote Kabel wird durch den Deckel geführt, das schwarze Kabel durch die Seite des Sockels
- Kompatibel mit SD-10 Halbtrockene Blotter (10 x 10 cm) und SD-20 Halbtrockene Blotter (20 x 20 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot/schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrophorese |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SD-10 und SD-20 halbtrockene Blotter |
| Typ | Netzkabel |
| Format | Positive und negative Leitung |
| Menge | 2 Kabel |