Learn More
Cabozantinib (S)-Malat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17515565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17515565 250 mg 250 Milligramm
17505565 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17515565 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468902500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 1140909-48-3
Summenformel C32H30FN3O10
Molekulargewicht (g/mol) 635.60
MDL-Nummer MFCD20923480
InChI-Schlüssel HFCFMRYTXDINDK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Hydroxybutandisäure; N'1-{4-[(6,7-Dimethoxychinolin-4-yl)oxy]phenyl}-N1-(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.COC1=C(OC)C=C2C(OC3=CC=C(NC(=O)C4(CC4)C(=O)NC4=CC=C(F)C=C4)C=C3)=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cabozantinib (S)-malate
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß bis hellbeige
Schmelzpunkt 166°C to 172°C
Menge 250 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cabozantinib (S)-malate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cabozantinib (S)-malate