Learn More
CACNB3 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600936 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18600936 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18600936 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299461PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CACNB3 Polyclonal specifically detects CACNB3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CACNB3
Klassifikation Polyclonal
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CACNB3.
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Produktlinie Novus