Learn More
Kadoylsäure, Natriumsalz Trihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239693 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10239693 10g Glasflasche 10 Gramm
10052960 25 g Glasflasche 25 Gramm
10604912 100g Glasflasche 100 Gramm
10491061 500g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10239693 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214970100
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Cacodylsäure, Natriumsalz-Trihydrat (CAS-Nr. 6131-99-3), kommt in der Forschung häufig als Puffermittel in der Elektronenmikroskopie zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat ist einer der wichtigsten methylierten Metaboliten der von den meisten Tieren aufgenommenen Arsenverbindungen.
  • In In-vivo-Experimenten mit einem Rattenmodell wurde gezeigt, dass Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat die Krebsbildung in Niere, Blase, Schilddrüse und Leber fördert.
Anwendungen
  • Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat wird in der Forschung als Puffer bei der Vorbereitung und Fixierung biologischer Proben für die Übertragung in der Elektronenmikroskopie verwendet.
  • Es kommt in Puffern für die Formulierung und Optimierung von Bildschirmen zum Einsatz.
  • In chemischen Experimenten dient diese Verbindung zum Einführen von Arsen in Proteine für die anomale Diffraktionsphase mit einer Wellenlänge in Kristallographieverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-99-3
Summenformel C2H12AsNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 214.024
MDL-Nummer MFCD00149079
InChI-Schlüssel RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC-Name Natrium;Dimethylarsinat;Trihydrat
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Menge 10g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) ≥97.5%
Güte Rein